Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Produktkod. 11867413
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
19 mm
22 mm
Kolumnkapacitet:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Inkluderar:
PTFE avstängningskranenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Kolumnkapacitet Inkluderar Förpackningsstorlek
11867413 300 mm 22 mm 120 mL PTFE avstängningskranenhet Varje
11837413 500 mm 11 mm 45 mL PTFE avstängningskranenhet Varje
12591467 300 mm 11 mm 25 mL PTFE avstängningskranenhet Varje
11847413 300 mm 19 mm 80 mL PTFE avstängningskranenhet Varje
11877413 500 mm 22 mm 200 mL PTFE avstängningskranenhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11867413 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1780022300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1669.50 SEK
    1363.65 SEK / Paket med 1
    Save 305.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-04-2027
KIMBLE™ KIMAX™ Brand Chromatography Column har en förstärkt topp, formsatt nedre ände och PTFE-stoppkran för en läckagesäker, vätsketät tätning från 0 till 100 °C. Finns i flera storlekar med valfri behållare.
  • Förstärkt topp för ökad hållbarhet och extra styrka
  • Verktygsmonterad botten för säkra, läckagesäkra anslutningar
  • Helt PTFE-stoppkran ger en vätsketät tätning
  • O-ring under PTFE-montering bibehåller tätning över temperaturområdet 0 till 100 °C
  • Flytande kontakter endast glas och PTFE
  • Stoppkranen är lätt att ta bort för enkel åtkomst till kolonnepackning
  • Finns i flera innerdiametrar, längder och kapaciteter
  • Valfria reservoarversioner finns tillgängliga för ökad lösningsmedelskapacitet
  • Ersättningsstoppkran för alla storlekar: Cat. Nr. 41006F-2
Specifikationer
Kolumnkapacitet 120 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Glas
Inkluderar PTFE avstängningskranenhet
Temperaturområde (metriskt). 0 till 100 °C
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 22 mm