Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Beskrivning
- Förstärkt topp för ökad hållbarhet och extra styrka
- Verktygsmonterad botten för säkra, läckagesäkra anslutningar
- Helt PTFE-stoppkran ger en vätsketät tätning
- O-ring under PTFE-montering bibehåller tätning över temperaturområdet 0 till 100 °C
- Flytande kontakter endast glas och PTFE
- Stoppkranen är lätt att ta bort för enkel åtkomst till kolonnepackning
- Finns i flera innerdiametrar, längder och kapaciteter
- Valfria reservoarversioner finns tillgängliga för ökad lösningsmedelskapacitet
- Ersättningsstoppkran för alla storlekar: Cat. Nr. 41006F-2
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet | 25 mL |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Glas |
| Inkluderar | PTFE avstängningskranenhet |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 100 °C |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 11 mm |