Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
19 mm
22 mm
Kolumnkapacitet:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Inkluderar:
PTFE avstängningskranenhet
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Förstärkt topp
- Bearbetad nedre ände
- O-ring tillagd
- Vätsketät försegling över 0 till 100 °C
Specifications
Specifications
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 100 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 11 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Kolumnkapacitet | 45 mL |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Inkluderar | PTFE avstängningskranenhet |