Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Vanliga engångsrör av borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
15 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Lämplig för en mängd olika applikationer och celltvättprocedurer.
- These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths
- The 10 x 75 and 12 x 75mm sizes are suitable for cell washing procedures
- Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
- The 6 x 50mm size is often referred to as a “Durham tube”
- Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
- No marking spot
- Designed from ASTM Specification E890
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Beställningsinfo
Rör kommer i fall om 1000 förutom 14-957-96J och 14-957-96K, som kommer i fall om 500.
Uppfyllande
Överensstämmer med ASTM Specifikation E438, typ I, klass B glaskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B |
| Kapacitet (metrisk) | 23 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med | Excellent chemical resistance against sodium leaching |
| Etiketttyp | None |
| Förpackning | Tray |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Plain Tube |