Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Vanliga engångsrör av borosilikatglas
Produktkod. 11819923
Kapacitet (metrisk):
15 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11819923
Brand: DWK Life Sciences 7350016100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för en mängd olika applikationer och celltvättprocedurer.
  • These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths 
  • The 10 x 75 and 12 x 75mm sizes are suitable for cell washing procedures
  • Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
  • The 6 x 50mm size is often referred to as a “Durham tube”
  • Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
  • No marking spot
  • Designed from ASTM Specification E890
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Beställningsinfo
Rör kommer i fall om 1000 förutom 14-957-96J och 14-957-96K, som kommer i fall om 500.
Uppfyllande
Överensstämmer med ASTM Specifikation E438, typ I, klass B glaskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borosilicate Glass
Disponibel Single-use
För användning med Excellent chemical resistance against sodium leaching
Etiketttyp None
Förpackning Tray
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Not Included
Produkttyp Plain Tube