Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Vanliga engångsrör av borosilikatglas
Beskrivning
Lämplig för en mängd olika applikationer och celltvättprocedurer.
- Dessa rör av högsta kvalitet har robusta, enhetliga bottnar och konsekventa längder
- Storlekarna 10 x 75 och 12 x 75 mm är lämpliga för celltvätt
- Rören är förpackade i praktiska brickor för enkel användning på bänkskivor och i lådor
- Storleken på 6 x 50 mm kallas ofta för en“ Durham tub”
- Brickor är krympförpackade i plastfilm, med rör som förblir i konstant inriktning för skydd mot brott och kontaminering under transport
- Ingen markeringspunkt
- Designad från ASTM Specifikation E890
- Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Beställningsinfo
Artikelnummer 14-957-96J och 14-957-96K är förpackade med 500 per fodral. Alla andra rör är förpackade med 1 000 per fodral.
Uppfyllande
Överensstämmer med ASTM Specifikation E438, typ I, klass B glaskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 28,5 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Excellent chemical resistance against sodium leaching |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Bricka |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |