Läs mer
Kimble™ KIMAX™ 50 ml graderade återanvändbara centrifugrör med Pennyhead-propp
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Graderad och kalibrerad för att innehålla
- Skala, legend och markeringspunkt är hållbar vit keramisk emalj
- Kapacitet 50mL, Max RCF 2980
- Rör OD 29mm, Längd utan propp 148mm
- Graderingsintervall (ml) 0-10 i 0,5, 10-50 i 1
- Tolerans (ml) 0 till 1 -± 0,075, över 1 till 2 -± 0,15, över 2 till 5 -± 0,30, över 5 till 10 -± 0,50
- Standard konisk propp 19, utbytespropp är 850100
- Hyllförpackning med 6 st, etui om 12
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
- Centrifugera inte med proppen i röret.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Stopparnummer | 19 |
| Tolerans | 0 till 1 ml in± 0,075 ml,> 1 till 2 ml in± 0,15 ml,> 2 till 5 ml in± 0,3 ml,> 5 till 10 ml in± 0,5 ml |
| Längd (metrisk) | 148 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |