Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Griffin bägare
Produktkod. 11766323
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11766323
Brand: DWK Life Sciences 14000150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med tjock, pärlformad, lätt utsvängd topp
  • With pouring spout
  • Matte-finish enameled marking spot
  • 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
  • Accurate to ±5%
  • Uniform, sturdy walls
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 960 Typ I krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (engelska) 5,07 oz.
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För mätning och blandning av vätskor
Graduation Range 20 till 140 ml
Inkluderar Pip
Ökar 20 mL
Etiketttyp Matte Finish Enamel Marking
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, typ I
skala Dubbel vitskala
Stil Griffin Beaded Top