Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Griffin bägare
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Med tjock, pärlformad, lätt utsvängd topp
- With pouring spout
- Matte-finish enameled marking spot
- 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
- Accurate to ±5%
- Uniform, sturdy walls
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 960 Typ I krav
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (engelska) | 0,67 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För mätning och blandning av vätskor |
| Graduation Range | 5 to 15 mL |
| Inkluderar | Pip |
| Ökar | 5 mL |
| Etiketttyp | Matte Finish Enamel Marking |
| Kvantitet | 12 st |
| Visa mer |