Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Griffin bägare
Produktkod. p-33607
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11796303
Brand: DWK Life Sciences 1400020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med tjock, pärlformad, lätt utsvängd topp
  • With pouring spout
  • Matte-finish enameled marking spot
  • 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
  • Accurate to ±5%
  • Uniform, sturdy walls
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 960 Typ I krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (engelska) 0,67 oz.
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För mätning och blandning av vätskor
Graduation Range 5 to 15 mL
Inkluderar Pip
Ökar 5 mL
Etiketttyp Matte Finish Enamel Marking
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, typ I
skala Dubbel vitskala
Stil Griffin