Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Precisionsburet med PTFE-stoppkran
Produktkod. 12201368
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12201368 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 12201368 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 17027F50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 SEK
    3264.79 SEK / Paket med 1
    Save 290.21 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Innehåller
Nr 2 PTFE avstängningskran och KimKap™ dammlock.
Klass A
  • Precisionsrör
  • Slitstark vit skala
  • Permanent märkt med individuellt serienummer
  • Säljes i en låda om 1
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
  • Möta ASTM™ E 287
  • 4 1/2 tum. (115 mm) leveransskaft på 10 ml storlek möter ASTM D 664
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 745 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Titreringar för allmänna ändamål som kräver spårbar volymetrisk noggrannhet
Längd (engelska) 29,33 tum.
Inkluderar Dammskydd
skala Vitt
Kran Rak
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Volym (metrisk) reservoar 0.1 mL
Typ Bore Buret
Klass Klass A
Certifikat och efterlevnad ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694