Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med PTFE-beklädd gummifodrad skruvlock
Produktkod. 11800084
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 288
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Trådstorlek Förpackningsstorlek
11800084 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 Paket med 144
11898442 13 mm 100 mm 8 ml 13-415 Paket med 288
11808452 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 -
11818452 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 Paket med 288
11828452 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 Paket med 288
11838452 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 Paket med 192
11858452 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 Paket med 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11800084 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 45066A25150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13209.00 SEK
    5315.56 SEK / Paket med 144
    Save 7893.44 SEK
    59% Av
 Begränsad artikel
I lager
Svart fenollock med PTFE-beklädd gummifoder
  • Vit markeringsfläck
  • Svart fenollock
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E982, typ VI, klass B
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Form Cylindrical
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material PTFE, Gummi
Trådstorlek 24-410
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Graderad No
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart provrör