Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med PTFE-beklädd gummifodrad skruvlock
Beskrivning
Svart fenollock med PTFE-beklädd gummifoder
- Vit markeringsfläck
- Svart fenollock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982, typ VI, klass B |
| Stängningsfärg | Svart |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Liner material | PTFE, Gummi |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Visa mer |