Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med PTFE-beklädd gummifodrad skruvlock
Produktkod. 11858452
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 288
Produktkod. 11858452
Brand: DWK Life Sciences 45066A20150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart fenollock med PTFE-beklädd gummifoder
  • Vit markeringsfläck
  • Svart fenollock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E982, typ VI, klass B
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material PTFE, Gummi
Trådstorlek 18-415
Diameter (metrisk) 20 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart provrör