Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med gummifodrad skruvlock
Produktkod. 11728283
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 24
Paket med 288
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Trådstorlek unitSize
11728283 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 Paket med 144
11738283 25 mm 200 mm 70 ml 24-410 Paket med 144
11768263 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 Paket med 288
11708273 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 Paket med 192
11748283 38 mm 200 mm 160 ml 38-430 Paket med 24
11778263 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 Paket med 288
11788263 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 Paket med 288
11758263 13 mm 100 mm 8 ml 13-415 Paket med 288
11798263 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 Paket med 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11728283 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4506625150
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart fenollock med inert gummifoder
  • Vit markeringsfläck
  • Katt. Nr. 14-930C rör är lämpligt för bestämning av insulin enligt metoden av Alving, Rubin och Millor ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E982, typ VI, klass A
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material Gummi
Trådstorlek 24-410
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart provrör