Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med gummifodrad skruvlock
Produktkod. p-197460
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 24
Paket med 288
Produktkod. 11728283
Brand: DWK Life Sciences 4506625150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart fenollock med inert gummifoder
  • Vit markeringsfläck
  • Katt. Nr. 14-930C rör är lämpligt för bestämning av insulin enligt metoden av Alving, Rubin och Millor ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E982, typ VI, klass A
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material Gummi
Trådstorlek 24-410
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart provrör