Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Specifik vikt flaskor, Pyknometer
Beskrivning
Innehåller
- Sidorörslocket har en liten ventil för luftutsläpp
- Termometer för att registrera temperatur under bestämningar har intervallet 14° till 38 °C i 0,2° examen, exakt till± 0,5 °C
Kolv med sidorör och lock plus termometer
- Kapacitet inom 10 % nominell kapacitet etsad på kolven
- Sidorörslocket har en liten ventil för luftutsläpp
- Termometer för att registrera temperatur under bestämningar har intervallet 14° till 38 °C i 0,2° examen, exakt till± 0,5 °C
- standard konisk 10/18 termometerfog
- standard taper 5/12 cap
- Kroppar numrerade för enkel identifiering
- 50mL storlek är för specifik vikt av pigment enligt ASTM™ D 153
Uppfyllande
ASTM D 153
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pycnometer |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Höjd (metrisk) | 168 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | Pycnometer |
| Inkluderar | Termometer utan kvicksilver |
| Vikt (metrisk) | 31g |