Läs mer
KleenGuard™ G60 medelstarka polyuretanbelagda skärtåliga handskar
Description
- Tillverkad av polyetenfibrer med ultrahög molekylvikt (UHMWPE) för att ge andningsförmåga och skydd
- Polyuretanbelagd handflata och fingrar förbättrar fingerfärdigheten och greppförmågan
- Separata höger- och vänsterhandskar i ett par ger en åtsittande passform
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | Liten |
| EN388 Standard | EN 388 |
| Show More |