Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 11730654
Change view
Storlek:
Liten
Medium
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
60 par
Paket med 120
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11730654 Liten 12 par
11740654 Medium 12 par
11750654 Betydande 12 par
12601496 Betydande 60 par
15386758 Betydande Paket med 120
11770654 X-large 12 par
15306768 X-large Paket med 120
11780654 2X-large 12 par
15316768 2X-large Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11730654 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 94445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.90 SEK
    442.45 SEK / 12 par
    Save 106.45 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gröna, handspecifika handskar ger maximalt skydd mot kemiska och mekaniska faror. KleenGuard™ G80 nitril kemikaliebeständiga handskar inkluderar förbättrat, mer konsekvent bomullsflockfoder för ökad komfort.
  • Handspecifika latexfria handskar skyddar händerna mot kemiska eller mekaniska faror
  • Diamantpräglade fingertoppar ger förbättrat grepp på vått och torrt
  • Flockfodrad för enkel påtagning och extra komfort vid långvarig användning
  • Förbättrad AQL på 0,65 mot 1,5, vilket resulterar i färre pinholes
  • Modifierad nitrilformulering för mer hållbarhet och förbättrad kemikalieresistens.
  • Nu tillgänglig i 5 bulkpackade polypåsar kontra individuellt inslagna par
  • Idealisk för att: tillhandahålla PPE kategori 3-skydd, nivå 4 nötningsbeständighet och hållbarhet vid tillverkning, transport, konstruktion, jordbruksrengöring och vaktmästeri, vid hantering av kemikalier, oljor, fett, syror, kaustik eller lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0120, EN 374-3
Klorerad Nej
Färg Klart
Finger Thickness (English) 15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.38 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15,7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Syror, baser, lösningsmedel och kaustik
Greppdesign Grov
Liner material Bomull flock
Foder Fodrad
Modell 94445
Serie KleenGuard™ G80
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 33 cm