Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
12 par
60 par
Paket med 120
Varje
Beskrivning
- Handspecifika latexfria handskar skyddar händerna mot kemiska eller mekaniska faror
- Diamantpräglade fingertoppar ger förbättrat grepp på vått och torrt
- Flockfodrad för enkel påtagning och extra komfort vid långvarig användning
- Förbättrad AQL på 0,65 mot 1,5, vilket resulterar i färre pinholes
- Modifierad nitrilformulering för mer hållbarhet och förbättrad kemikalieresistens.
- Nu tillgänglig i 5 bulkpackade polypåsar kontra individuellt inslagna par
- Idealisk för att: tillhandahålla PPE kategori 3-skydd, nivå 4 nötningsbeständighet och hållbarhet vid tillverkning, transport, konstruktion, jordbruksrengöring och vaktmästeri, vid hantering av kemikalier, oljor, fett, syror, kaustik eller lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0120 |
| Klorerad | No |
| Färg | Green |
| Fingertjocklek (engelska) | 15 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.38 mm |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palmtjocklek (engelska) | 15.7 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion