Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 15376758
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
12 par
60 par
Paket med 120
Varje
Produktkod. 15376758
Brand: KleenGuard™ 94446
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gröna, handspecifika handskar ger maximalt skydd mot kemiska och mekaniska faror. KleenGuard™ G80 nitril kemikaliebeständiga handskar inkluderar förbättrat, mer konsekvent bomullsflockfoder för ökad komfort.
  • Hand specific latex-free gloves protect hands against chemical or mechanical hazards
  • Diamond embossed fingertips offer enhanced wet and dry grip
  • Flock-lined for easy donning and extra comfort in extended use
  • Improved AQL of 0.65 versus 1.5, resulting in fewer pinholes
  • Modified Nitrile formulation for more durability and enhanced chemical resistance.
  • Now available in 5 bulk-packed poly bags versus individually wrapped pairs
  • Ideal for: providing PPE category 3 protection, level 4 abrasion resistance and durability in manufacturing, transport, construction, agriculture cleaning and janitorial work, when handling chemicals, oils, grease, acids, caustics or solvents
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0120
Klorerad No
Färg Green
Fingertjocklek (engelska) 15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.38 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 15.7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek Medium
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
För användning med (applikation) Acids, bases, Solvents and Caustics
Greppdesign Rough
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell 94446
Serie KleenGuard™ G80
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 33 cm