Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 Nitril kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. p-4077964
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
12 par
60 par
Paket med 120
Varje
Produktkod. 15326758
Brand: KleenGuard™ 94445
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gröna, handspecifika handskar ger maximalt skydd mot kemiska och mekaniska faror. KleenGuard™ G80 nitril kemikaliebeständiga handskar inkluderar förbättrat, mer konsekvent bomullsflockfoder för ökad komfort.
  • Handspecifika latexfria handskar skyddar händerna mot kemiska eller mekaniska faror
  • Diamantpräglade fingertoppar ger förbättrat grepp på vått och torrt
  • Flockfodrad för enkel påtagning och extra komfort vid långvarig användning
  • Förbättrad AQL på 0,65 mot 1,5, vilket resulterar i färre pinholes
  • Modifierad nitrilformulering för mer hållbarhet och förbättrad kemikalieresistens.
  • Nu tillgänglig i 5 bulkpackade polypåsar kontra individuellt inslagna par
  • Idealisk för att: tillhandahålla PPE kategori 3-skydd, nivå 4 nötningsbeständighet och hållbarhet vid tillverkning, transport, konstruktion, jordbruksrengöring och vaktmästeri, vid hantering av kemikalier, oljor, fett, syror, kaustik eller lösningsmedel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0120, EN 374-3
Klorerad No
Färg Green
Fingertjocklek (engelska) 15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.38 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 15.7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek Small
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
För användning med (applikation) Acids, bases, Solvents and Caustics
Greppdesign Rough
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell 94445
Serie KleenGuard™ G80
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 33 cm