Läs mer
Kimtech™ G3 icke-sterila latexhandskar för renrumshandskar
Beskrivning
- 100% latex
- Lågt restproteininnehåll
- Strukturerade handflator och fingertoppar för ett säkert grepp
- Manschett med pärlor för att förhindra nedrullning
- 12 tum längd, ambidextrous
- Rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer
- Dubbla påsar med fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Cat III enligt (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.22 mm |
| Visa mer |