Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ G3 icke-sterila latex renrumshandskar
Produktkod. p-140060
Storlek:
Liten
Intermediär
X-large
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 17805385
Brand: Kimtech™ 5681340
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
G3 icke-sterila latexhandskar ger förbättrad taktil känslighet och prestanda. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 kritiska miljöer.
  • 100% latex
  • Lågt restproteininnehåll
  • Strukturerade handflator och fingertoppar för ett säkert grepp
  • Manschett med pärlor för att förhindra nedrullning
  • 12 tum längd, ambidextrous
  • Rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer
  • Dubbla påsar med fodral
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III enligt (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 8,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 7,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Modell 56813
Serie Kimtech™ Ren G3
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm