Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ M7 Ansiktsslöjor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12668865
Fästtyp:
Pannband
Snaps
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. 12668865
Brand: Kimtech™ 62757
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansiktsslöja för engångsbruk med stickade pannband eller tryckknappar är gjorda av luddsnål polyetenfilm. Täckt nosstycke ger ökad komfort. Lämplig för ISO Klass 7 eller högre renrumsmiljöer.
  • Tillverkad av luddsnål polyetenfilm
  • Täckt nosstycke för ökad komfort
  • Ultraljudsbindning för högre produktintegritet
  • Latex och silikonfri
  • Bakterie- och partikelfiltrering för att undvika kontaminering
  • Lämplig för användning i ISO 7 eller högre renrum
Specifikationer
Produkttyp Renrum Ansiktsslöja
Färg Vitt
Fästtyp Pannband
Material Polyester
Storlek Standard
Sterilitet Icke-steril
Stil Slöja
Renrumsklass Klass 10 000 (ISO 7)
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38.1 cm
Modell 62757
Förpackningstyp Dubbelpåsad
Serie Kimtech™ M7