Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G40 Skumnitrilbelagda multifunktionshandskar
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Designad för jobb där styrka, grepp och fingerfärdighet är ett måste
- Skyddshandskar har olje- och industriellt fettgrepp för allmänna uppgifter
- Bibehåll en hög grad av nötningsbeständighet (EN 388) även efter 5 tvättcykler
- 25 % bättre produktivitet än läderhandskar med liknande egenskaper
- Sömlös stickad nylon på handryggen andas för en bekväm passform
- Silikonfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388 |
| Belagt område | Palm, fingrar |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specifik |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Storlek | Intermediär |
| Visa mer |