Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G40 svart polyuretanbelagd Nylon Handskar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
60 par
Beskrivning
- Allmänna skyddshandskar designade för uppgifter som kräver hög fingerfärdighet och finmotorik
- Tunn mil design ger taktil känslighet, idealisk för att utföra känsliga uppgifter
- Sömlös stickad nylonbaksida förbättrar hållbarheten och ger motstånd mot revor och nötning
- Mörk färg är idealisk för att dölja smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Belagt område | Palm, fingrar |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specifik |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Storlek | X-large |
| Stil | Helhandsvante |
| För användning med (applikation) | Hantering av små delar, precisionsmontering och inspektion |
| Visa mer |