Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ Skärtåliga handskar
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
Hög nivå av skärmotstånd samtidigt som fingerfärdighet, grepp och komfort förbättras.
- Dyneema™ tygkonstruktion
- Purple Nitrile belagda fingertoppar
- Flexibel prickad handflata
- Ambidexter
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Nitrile Dots |
| Färg | White, Purple |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A3 |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Dyneema |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Storlek | 8 |
| EN388 Standard | EN 388 |
| För användning med (applikation) | Glass/Metal handling, Paper making and automotive/aircraft assembly |
| Visa mer |