Läs mer
KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ skärsäkra handskar
Produktkod. 11893480
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11893480 9 12 par
11873480 7 12 par
11883480 8 12 par
11803490 10 12 par
11710674 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11893480 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 97432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1978.30 SEK
    1127.53 SEK / 12 par
    Save 850.77 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Skärtåliga handskar är gjorda av bekvämt tyg som andas och har en lila avsmalnande beläggning på fingertopparna för extra fingerfärdighet.
Hög nivå av skärmotstånd samtidigt som fingerfärdighet, grepp och komfort förbättras.
  • Dyneema™ tygkonstruktion
  • Purple Nitrile belagda fingertoppar
  • Flexibel prickad handflata
  • Ambidexter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Nitrilprickar
Färg Vitt, Lila
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Dyneema
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard EN 388
För användning med (applikation) Glas/metallhantering, papperstillverkning och montering av fordon/flygplan
Handske manschettstil Sticka
Modell 97432
Serie Kleenguard™ G60