Läs mer
Kimtech™ A5 Sterile Överstövlar med halksäker sula
Beskrivning
- Säker efterlevnad:
- PPE Cat I enligt förordning (EU) 2016/425.
- Intyg om överensstämmelse genom lott tillgängligt online.
- Intyg om sterilitet genom lott tillgängligt online.
- Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier, och försedd med teknisk information för att visa att regelverket efterlevs.
- Med avancerad Clean-Don™ teknologi för snabb, enkel och följsam aseptisk påtagning och halksäkra sulor.
- De bekväma överstövlarna finns i en liten eller en universell storlek och är gjorda av luddsnålt som andas SMS tyg med en tygliknande känsla.
- Kontamineringsskydd säkerställs genom högkvalitativt sterilitetssäkrat material med höghållfasta bundna och trippelsydda sömmar.
- Kombinera vakuumförpackade och effektivt dubbelpåsade för att spara utrymme.
Certifikat
CE-märkt, kategori III, PPE
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Material | SMS |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Elastisk topp med ankelband |
| Sula Typ | Anti-halk |
| Förpackningsmängd | 100 par/Cs. |
| Förpackningstyp | Trippelpåsad, vakuumförpackad |
| Visa mer |
RightCycle