Läs mer
Kimtech™ A5 Sterila renrumsstövlar, gripband och vinylkant
Produktkod. 15168926
Change view
Storlek:
Liten/medium
Universell
Förpackningsstorlek:
100 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15168926 Liten/medium 100 par
15188926 Universell 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15168926 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 31683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9208.50 SEK
    5780.49 SEK / 100 par
    Save 3428.01 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Sterila renrumsstövlar med en omlott vinylfot har innovativa egenskaper CLEAN-DON™ teknologi för aseptisk påtagning. Kimtech™ A5 sterila renrumsstövlar med greppband och vinylkant lämpliga för EU GMP ISO 5 Grad A sterila renrum.
  • Sterila renrumskängor med knytband och vinylkant
  • Genomsnittlig bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Tillverkad av 100% polypropen som andas SMS tyg
  • Trippelpåsad och vakuumförpackad
  • Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrum
  • Clean-Don band och 2-tums kantvinyl, för en förbättrad fuktbarriär
  • Tillverkad utan latex, silikon eller BHT-konserveringsmedel och är designade för engångsbruk
  • 100 par/200 st
  • CE-certifierad (CE Simple)
  • Varje individuellt förpackat par stövlar har en steriliseringsindikator som en bild av att den har genomgått gammasterilisering
  • A5 Cleanroom Apparel tillverkas i en ISO-certifierad anläggning, rena processer och individuellt förpackade under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten/medium
Material SMS
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Sidogreppsband
Sula Typ Halkfri
Förpackningsmängd 100 par/Cs.
Förpackningstyp Trippelpåsad, vakuumförpackad
Motstånd Hold (Håll)
Produkttyp Stövelskydd i kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)