Läs mer
Kimtech™ A5 Sterila renrumsstövlar, gripband och vinylkant
Beskrivning
- Sterila renrumskängor med knytband och vinylkant
- Genomsnittlig bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) på 96 %
- Tillverkad av 100% polypropen som andas SMS tyg
- Trippelpåsad och vakuumförpackad
- Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrum
- Clean-Don band och 2-tums kantvinyl, för en förbättrad fuktbarriär
- Tillverkad utan latex, silikon eller BHT-konserveringsmedel och är designade för engångsbruk
- 100 par/200 st
- CE-certifierad (CE Simple)
- Varje individuellt förpackat par stövlar har en steriliseringsindikator som en bild av att den har genomgått gammasterilisering
- A5 Cleanroom Apparel tillverkas i en ISO-certifierad anläggning, rena processer och individuellt förpackade under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten/medium |
| Material | SMS |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Sidogreppsband |
| Sula Typ | Halkfri |
| Förpackningsmängd | 100 par/Cs. |
| Förpackningstyp | Trippelpåsad, vakuumförpackad |
| Visa mer |