Läs mer
Kimtech™ A5 steril huva
Beskrivning
- Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier
- Avancerad CLEAN-DON™ teknologi för snabb, enkel och följsam aseptisk påtagning som kombinerar två påtagningssteg till ett
- Bekväma kåpor finns i en universell storlek
- Tillverkad av låg ludd som andas SMS tyg med en tygliknande känsla
- Kontamineringsskydd säkerställs genom högkvalitativt sterilitetssäkrat material med höghållfasta bundna och trippelsydda sömmar och säkra band
- Individuellt vakuumförpackad och effektivt dubbelpåsad för att spara utrymme
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425
- Typ 6 (PB) certifierad
- Intyg om överensstämmelse genom lott tillgängligt online
- Intyg om sterilitet genom lott tillgängligt online
Beställningsinfo
Gamma steriliserad och individuellt förpackad. Intyg om bestrålning finns.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Öppna ansikte |
| Storlek | Universell |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Modell | 88807 |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackningstyp | Trippelpåsad, vakuumförpackad |
| Visa mer |