Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A5 steril huva
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3880197
Förslutningstyp:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11358041
Brand: Kimtech™ 25797
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila renrumshuvar har innovativa egenskaper CLEAN-DON™ teknik för enklare aseptisk påtagning. Kimtech™ A5 Steril Huva lämplig för EU GMP ISO 5 Grade A sterila renrum och individuellt vakuumförpackade.
  • Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier
  • Avancerad CLEAN-DON™ teknologi för snabb, enkel och följsam aseptisk påtagning som kombinerar två påtagningssteg till ett
  • Bekväma kåpor finns i en universell storlek
  • Tillverkad av låg ludd som andas SMS tyg med en tygliknande känsla
  • Kontamineringsskydd säkerställs genom högkvalitativt sterilitetssäkrat material med höghållfasta bundna och trippelsydda sömmar och säkra band
  • Individuellt vakuumförpackad och effektivt dubbelpåsad för att spara utrymme
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425
  • Typ 6 (PB) certifierad
  • Intyg om överensstämmelse genom lott tillgängligt online
  • Intyg om sterilitet genom lott tillgängligt online
Beställningsinfo
Gamma steriliserad och individuellt förpackad. Intyg om bestrålning finns.
Specifikationer
Produkttyp Öppna ansikte
Storlek Universell
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Hold (Håll)
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Modell 88807
Sterilitet Sterila
Förpackningstyp Trippelpåsad, vakuumförpackad
Kvantitet 100/Cs.
Inkluderar Utan slipsar
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)