Läs mer
Kimtech™ A5 sterilt renrumsskydd för hylsor
Produktkod. 15196415
Change view
Storlek:
Standard
Förpackningsstorlek:
100 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15196415 Standard 100 par
1 options
Produktkod. 15196415 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 36077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4814.30 SEK
    3061.04 SEK / 100 par
    Save 1753.26 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimtech™ A5 Sterile Cleanroom Sleeve Protector med integrerad tumögla är trippelpåsade, vakuumförpackade och lämpliga för ISO Klass 5 eller högre renrum.
  • A5 sterila renrumsskyddsskydd har en genomsnittlig bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Tillverkad av 100% polypropen som andas SMS tyg
  • Trippelpåsad och vakuumförpackad
  • Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrum
  • Innovativ manschettveck, som presenterar insidan av ärmarna när förpackningen öppnas, vilket minskar risken för att kontaminera utsidan av ärmen
  • Integrerad tumögla hindrar ärmen från att rulla tillbaka och exponera armen eller handleden
  • Inte gjord med naturgummilatex, silikon eller BHT-konserveringsmedel
  • Designad för engångsbruk
  • 100 par (200 st) per fodral
  • Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier
  • Varje individuellt förpackat par ärmar har en steriliseringsindikator som en bild på att den har genomgått gammasterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Skyddshylsa
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Krok och öglerem
Sömtyp Sydd
Latexfri Ja
Modell 36077
Certifikat och efterlevnad Typ 6 PPE Kategori III
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat I, förordning (EU) 2016/425
Inkluderar Tumslinga
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.7 cm
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Visa mer Visa mindre
RightCycle