Läs mer
Kimtech™ A8 icke-sterila renrumsskoskydd, Unitrax
Beskrivning
- 300 Kimtech™ A8 skoöverdrag / fodral, 3 påsar med 100 fodral; Vitt
- Överlägsen halkfri design har 4 gånger mer grepp än ledande alternativ
- Sömlös botten för bättre komfort; elastisk ankelöppning
- Lågt ludd för kontamineringskontroll
- Inte gjord av naturgummilatex
- Tillverkad av poly-film laminerat tyg
- Dubbla påsar för användning i rena tillverknings- och kvalitetskontrollmiljöer
- Elastisk ankelöppning för en åtsittande passform
- Återvinningsbar genom RightCycle Program, som gör använda labbrockar till råvaror för miljövänliga konsumentprodukter
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten/medium |
| Material | Polyeten, Polyester |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Halkfri |
| Sömtyp | Sömlös |
| För användning med (applikation) | Renrum, tillverkning |
| Visa mer |