Läs mer
Kimtech™ A8 icke-sterila renrumsskoskydd, Unitrax
Produktkod. 15359470
Change view
Storlek:
Liten/medium
Universell
X-Large/2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15359470 X-Large/2X-Large Paket med 300
15339470 Universell Paket med 300
15319470 Liten/medium Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15359470 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 39372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2289.00 SEK
    1434.46 SEK / Paket med 300
    Save 854.54 SEK
    37% Av
I lager
Sömlös, halkfri Kimtech™ A8 icke-sterila renrumsskoöverdrag är luddsnåla för kontroll av kontaminering i miljöer där våta stänk och torra partikelskydd behövs.
  • 300 Kimtech™ A8 skoöverdrag / fodral, 3 påsar med 100 fodral; Vitt
  • Överlägsen halkfri design har 4 gånger mer grepp än ledande alternativ
  • Sömlös botten för bättre komfort; elastisk ankelöppning
  • Lågt ludd för kontamineringskontroll
  • Inte gjord av naturgummilatex
  • Tillverkad av poly-film laminerat tyg
  • Dubbla påsar för användning i rena tillverknings- och kvalitetskontrollmiljöer
  • Elastisk ankelöppning för en åtsittande passform
  • Återvinningsbar genom RightCycle Program, som gör använda labbrockar till råvaror för miljövänliga konsumentprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-Large/2X-Large
Material Polyeten, Polyester
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Halkfri
Sömtyp Sömlös
För användning med (applikation) Renrum, tillverkning
Förpackningstyp Dubbelpåsad, 3 påsar med 100 omslag
Motstånd Hold (Håll)
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer
Kvantitet 300/Cs.