Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A8 icke-sterila skoöverdrag för renrum, Unitrax
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4639358
Storlek:
Liten/medium
Universell
X-Large/2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 15339470
Brand: Kimtech™ 39371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sömlös, halkfri Kimtech™ A8 icke-sterila renrumsskoöverdrag är luddsnåla för kontroll av kontaminering i miljöer där våta stänk och torra partikelskydd behövs.
  • 300 Kimtech™ A8 skoöverdrag / fodral, 3 påsar med 100 fodral; Vitt
  • Överlägsen halkfri design har 4 gånger mer grepp än ledande alternativ
  • Sömlös botten för bättre komfort; elastisk ankelöppning
  • Lågt ludd för kontamineringskontroll
  • Inte gjord av naturgummilatex
  • Tillverkad av poly-film laminerat tyg
  • Dubbla påsar för användning i rena tillverknings- och kvalitetskontrollmiljöer
  • Elastisk ankelöppning för en åtsittande passform
  • Återvinningsbar genom RightCycle Program, som gör använda labbrockar till råvaror för miljövänliga konsumentprodukter
Specifikationer
Storlek Universell
Material Spunbond, Polyeten, Polyester
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Halkfri
Sömtyp Sömlös
För användning med (applikation) Renrum, tillverkning
Förpackningsmängd 300/Cs.
Förpackningstyp Dubbelpåsad, 3 påsar med 100 omslag
Motstånd Hold (Håll)
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer