Läs mer
Kimtech™ Pure G3 vita renrums-nitrilhandskar
Beskrivning
- Tillverkad av mjuk, 100 % nitril som motstår oljor och ett brett spektrum av kemikalier
- Dubbla påsar med fodral, rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrum
- Klorerad för att avlägsna pulver som används vid tillverkningen
- Utsätts för flera sköljningar med avjoniserat vatten och förpackas i renrumsmiljö
- Egen bearbetning som används för de lägsta partiklarna och joniska/elementära extraherbara ämnen
- ESD-egenskaper
- Avsmalnande, pärlformade muddar för minskad rivning och enkel på- och avtagning
- Ambidexter
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL 1.5 / EN374-2, ISO16604, CE-direktiv 89/686/EEC |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Accelerator gratis | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |