Läs mer
Kimtech™ Pure G3 vita renrums-nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17835375
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17835375 X-large
17895365 X-Small
17805375 Liten
17815375 Intermediär
17815365 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17835375 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 56886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5373.50 SEK
    3418.72 SEK / Paket med 1000
    Save 1954.78 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Vita, icke-sterila handskar erbjuder en bekväm passform, slät finish, fingerfärdighet och taktil känslighet. Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitrile Handskar rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer.
  • Tillverkad av mjuk, 100 % nitril som motstår oljor och ett brett spektrum av kemikalier
  • Dubbla påsar med fodral, rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrum
  • Klorerad för att avlägsna pulver som används vid tillverkningen
  • Utsätts för flera sköljningar med avjoniserat vatten och förpackas i renrumsmiljö
  • Egen bearbetning som används för de lägsta partiklarna och joniska/elementära extraherbara ämnen
  • ESD-egenskaper
  • Avsmalnande, pärlformade muddar för minskad rivning och enkel på- och avtagning
  • Ambidexter
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6,2 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,2 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell 56884
Serie Kimtech™ Ren G3
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm