Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitril Handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-139926
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17895365
Brand: Kimtech™ 5688040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vita, icke-sterila handskar erbjuder en bekväm passform, slät finish, fingerfärdighet och taktil känslighet. Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitrile Handskar rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer.
  • Tillverkad av mjuk, 100 % nitril som motstår oljor och ett brett spektrum av kemikalier
  • Dubbla påsar med fodral, rekommenderas för ISO Klass 4 eller högre renrum
  • Klorerad för att avlägsna pulver som används vid tillverkningen
  • Utsätts för flera sköljningar med avjoniserat vatten och förpackas i renrumsmiljö
  • Egen bearbetning som används för de lägsta partiklarna och joniska/elementära extraherbara ämnen
  • ESD-egenskaper
  • Avsmalnande, pärlformade muddar för minskad rivning och enkel på- och avtagning
  • Ambidexter
  • Vitt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 6,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 5,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell 56880
Serie Kimtech™ Ren G3
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm