Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Pure G3 sterila latexhandskar
Beskrivning
Sterila, handspecifika latexhandskar är lämpliga för dubbelpåtagning och ger ett känsligt skydd. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 eller högre renrum.
- Helt steriliserat latexmaterial ger höga nivåer av kontamineringsskydd
- Handspecifik, engångs- och en naturlig färg
- Texturerad handflata och fingertoppar förbättrar grepp och taktil känslighet
- Manschetter med pärlor ger handskarna styrka och minskar risken för sönderrivning
- Lätt att ta på och av
- Tillverkad av latex steriliserad med gammastrålning och innehåller inget pulver
- Lämplig för användning i klass 10/ISO 4 sterila renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.22 mm |
| Visa mer |