Läs mer
Kimtech™ Rena G3 sterila latexhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17895355
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
10
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17895355 6 -
17845365 6.5 -
17835365 7 200 par
17855365 7.5 200 par
17885355 8 200 par
17875365 8.5 -
17865365 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 17895355 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 56843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7129.50 SEK
    3614.48 SEK / 200 par
    Save 3515.02 SEK
    49% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Sterila, handspecifika latexhandskar är lämpliga för dubbelpåtagning och ger ett känsligt skydd. Kimtech™ Ren G3 sterila latexhandskar rekommenderas för klass 10/ISO 4 eller högre renrum.
Sterila, handspecifika latexhandskar är lämpliga för dubbelpåtagning och ger ett känsligt skydd. Rekommenderas för klass 10/ISO 4 eller högre renrum.
  • Helt steriliserat latexmaterial ger höga nivåer av kontamineringsskydd
  • Handspecifik, engångs- och en naturlig färg
  • Texturerad handflata och fingertoppar förbättrar grepp och taktil känslighet
  • Manschetter med pärlor ger handskarna styrka och minskar risken för sönderrivning
  • Lätt att ta på och av
  • Tillverkad av latex steriliserad med gammastrålning och innehåller inget pulver
  • Lämplig för användning i klass 10/ISO 4 sterila renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 8,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Kontrollerade miljöer
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Modell 56843
Serie Kimtech™ Ren G3
Draghållfasthet 24 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm