Läs mer
Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar
Produktkod. 17845375
Change view
Storlek:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17845375 6.5 200 par
17825375 6 200 par
17805365 7 200 par
17855375 8 200 par
17875375 8.5 -
17825365 9 200 par
17885375 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17845375 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 56889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6855.00 SEK
    3842.20 SEK / 200 par
    Save 3012.80 SEK
    43% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar har en strukturerad finish och ger förbättrat sterilt renrumsskydd för ett brett spektrum av föroreningar i en klass 10/ISO 4 kritisk miljö. Handspecifika par Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar är lämpliga för arbetare och tekniker inom tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslabb.
Nitrilhandskar har en strukturerad finish och ger förbättrat sterilt renrumsskydd för ett brett spektrum av föroreningar i en klass 10/ISO 4 kritisk miljö. Handspecifika par är lämpliga för arbetare och tekniker inom tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslabb.
  • Vit nitrilkonstruktion, validerad till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, och renrumsklar förpackning
  • Helt steriliserat material har certifierat, höga nivåer av kontamineringsskydd mot partiklar, mikroorganismer, virus, cellgifter och kemikaliestänk
  • Handspecifik, disponibel och erbjuder en hög renhetsnivå
  • Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer
  • Manschetter med pärlor ger styrka och minskar risken för riva
  • Innehåller inte naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; SV ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell 56889
Serie Kimtech G3 Steril
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm