Läs mer
Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar
Beskrivning
Nitrilhandskar har en strukturerad finish och ger förbättrat sterilt renrumsskydd för ett brett spektrum av föroreningar i en klass 10/ISO 4 kritisk miljö. Handspecifika par är lämpliga för arbetare och tekniker inom tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslabb.
- Vit nitrilkonstruktion, validerad till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, och renrumsklar förpackning
- Helt steriliserat material har certifierat, höga nivåer av kontamineringsskydd mot partiklar, mikroorganismer, virus, cellgifter och kemikaliestänk
- Handspecifik, disponibel och erbjuder en hög renhetsnivå
- Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer
- Manschetter med pärlor ger styrka och minskar risken för riva
- Innehåller inte naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; SV ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Visa mer |