Läs mer
Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar
Descrizione
Nitrilhandskar har en strukturerad finish och ger förbättrat sterilt renrumsskydd för ett brett spektrum av föroreningar i en klass 10/ISO 4 kritisk miljö. Handspecifika par är lämpliga för arbetare och tekniker inom tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslabb.
- Vit nitrilkonstruktion, validerad till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, och renrumsklar förpackning
- Helt steriliserat material har certifierat, höga nivåer av kontamineringsskydd mot partiklar, mikroorganismer, virus, cellgifter och kemikaliestänk
- Handspecifik, disponibel och erbjuder en hög renhetsnivå
- Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer
- Manschetter med pärlor ger styrka och minskar risken för riva
- Innehåller inte naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; SV ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?