Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3203999
Storlek:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 17825375
Brand: Kimtech™ 5688840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar har en strukturerad finish och ger förbättrat sterilt renrumsskydd för ett brett spektrum av föroreningar i en klass 10/ISO 4 kritisk miljö. Handspecifika par Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar är lämpliga för arbetare och tekniker inom tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslabb.
Nitrilhandskar har en strukturerad finish och ger förbättrat sterilt renrumsskydd för ett brett spektrum av föroreningar i en klass 10/ISO 4 kritisk miljö. Handspecifika par är lämpliga för arbetare och tekniker inom tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslabb.
  • Vit nitrilkonstruktion, validerad till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, och renrumsklar förpackning
  • Helt steriliserat material har certifierat, höga nivåer av kontamineringsskydd mot partiklar, mikroorganismer, virus, cellgifter och kemikaliestänk
  • Handspecifik, disponibel och erbjuder en hög renhetsnivå
  • Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer
  • Manschetter med pärlor ger styrka och minskar risken för riva
  • Innehåller inte naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; SV ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 5,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell 56888
Serie Kimtech™ G3 steril
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm