Läs mer
Kimtech™ M6 Plisserad renrumsmask
Beskrivning
- För allmänt bruk i enkla renrum
- Tvålagersdesign med stickade öronbyglar
- Öppningsförsett yttertyg med låg ludd för skydd och hållbarhet
- BiCoSof™ tyg insida ger komfort
- Dubbelpåsad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Öronöglor |
| Material | Polyeten |
| Storlek | Standard |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Plisserad |
| Renrumsklass | Klass 1000 (ISO 6) |
| Konstruktion | 2-ply |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |