Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ A40 Skyddsförkläden för vätskor och partiklar
Beskrivning
- Vita engångsförkläden
- Knytband i ryggen
- Andningsbart, mikroporöst filmlaminat
- Utmärkt vätske- och partikelbarriär
- Låg i ludd
Uppfyllande
Möta NFPA™ 99 för antistatiska material och ASTM™ F1670-testning för penetration av blod och kroppsvätskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Universell |
| Material | 23-P filmlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av glasfiber, tankrengöring, verktyg, vätskehantering, högtryckstvätt, underhåll, allmän tillverkning |
| Certifikat och efterlevnad | NFPA 99, ASTM F1670 |
| Mått (L x B) | 101,6 x 71 cm (40 x 28 tum) |
| Visa mer |