Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ X90 tygtorkare
Längd (metrisk):
25.3 cm
33.3 cm
Bredd (metrisk):
23.4 cm
33.3 cm
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Beskrivning
- Frigör 90 % av det absorberade lösningsmedlet, vilket minskar ditt lösningsmedelsuttag
- Minskar produktavfall med upp till 35 %, vilket hjälper dig att hantera utgifter och slöseri
- Avancerad Hydroknit™ teknologin säkerställer att varje tork är stark, hållbar, mycket absorberande och lösningsmedelsbeständig
- Bärbar och idealisk för små arbetsytor
- Designad för tuffa tillverkningsprocesser där låg ludd och hög absorptionsförmåga är avgörande
- Designad för tuffa underhålls- och rengöringsuppgifter inom industriell tillverkning
- Designad för att hjälpa dig att förbättra produktiviteten och effektiviteten samtidigt som du minskar avfallet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 16,4 tum |
| Längd (metrisk) | 25.3 cm |
| Bredd (engelska) | 16,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.4 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 16,8 x 11,1 tum. (42,67 x 28,19 cm) |
| För användning med (applikation) | Idealisk för tung avtorkning, förberedande av ytor med lösningsmedel och rengöring av metallrakning |